Learn More
Borato de triisopropilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 g
750 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
750 g
80 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713524 750 g Frasco de vidrio 750 g
10236630 80 g Frasco de vidrio 80 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188747500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5419-55-6
Fórmula molecular C9H21BO3
Peso molecular (g/mol) 188.07
Número MDL MFCD00008872
Clave InChI NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
Nombre IUPAC tripropan-2-ilo borato
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl borate
Punto de fusión -59°C
Color Incolora
Densidad 0.8140g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3B
Índice de refracción 1.3755 to 1.3775
Cantidad 750 g
Beilstein 01, 363
Gravedad específica 0.814
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.07
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido