Learn More
Borato de triisopropilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468217 100 mL 100 ml
11478217 500 mL 500 ml
11488217 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11468217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17592.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.074 g/mol
Triisopropyl borate is used as reagent in Pd-catalyzed coupling reaction with aryl halides such as Suzuki reaction. It is used as a reagent for the preparation of the boronic acids and esters; as a Lewis acid catalyst and involved in the ortho-borylation of 1-substituted naphthalenes. Furthermore, it plays an important role as a catalyst for the production of resins, waxes, paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El borato de triisopropilo se utiliza como reactivo en la reacción de acoplamiento catalizada por PD con haluros de arilo como la reacción de Suzuki. Se utiliza como reactivo para la preparación de los ácidos y ésteres borónicos; como catalizador de ácido de Lewis y participa en la ortoborilación de naftalenos 1-sustituidos. Además, desempeña un papel importante como catalizador para la producción de resinas, ceras, pinturas y barnices.
Solubilidad
Miscible con éter, etanol, isopropanol y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se descompone en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5419-55-6
Fórmula molecular C9H21BO3
Peso molecular (g/mol) 188.074
Número MDL MFCD00008872
Clave InChI NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
Nombre IUPAC tripropan-2-ilo borato
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl borate
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.815
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3B
Índice de refracción 1.376
Cantidad 100 mL
Número UN UN2616
Beilstein 1701469
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ether,ethanol,isopropanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropyl borate