Learn More
Borato triisopropílico, 98+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463264 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10070764 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427148000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5419-55-6
Fórmula molecular C9H21BO3
Peso molecular (g/mol) 188.07
Número MDL MFCD00008872
Clave InChI NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
Nombre IUPAC tripropan-2-ilo borato
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl borate
Punto de fusión -59°C
Color Incolora
Densidad 0.8140g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3B
Índice de refracción 1.3755 to 1.3775
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.814
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.07
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido