Learn More
Borato cíclico de triisopropanolamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723275 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723275 500 g Frasco de vidrio 500 g
10247500 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723275 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-00-8
Fórmula molecular C9H18BNO3
Peso molecular (g/mol) 199.06
Número MDL MFCD03791298
Clave InChI IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
Nombre IUPAC 3,7,10-trimetil-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabiciclo[3.3.3]undecano
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropanolamine cyclic borate
Punto de fusión 150°C to 157°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.06
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Trozos cristalinos y agujas