Learn More
Triisopropanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
100 GR
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10388030 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10479930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279453 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13488488 10 kg Lata de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10388030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 245760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-20-3
Fórmula molecular C9H21NO3
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD00004533
Clave InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
Nombre IUPAC 1-[bis(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropanolamine
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 190.0°C (23.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal N(CH2CH(OH)CH3)3
Cantidad 1 kg
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viscosidad 138 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.