Learn More
Triisopropanolamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408847 500 g 500 g
11418847 2500 g 2500 g
11428847 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19966.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.271 g/mol
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las principales aplicaciones incluyen aplicaciones de revestimiento a base de agua y productos agrícolas. También se usa en agentes antiestadísticos para polímeros, inhibidores de corrosión, electrodeposición/electrorecubrimiento, lubricantes, papel, dispersión de pigmentos, plásticos, aditivo de poliuretano, intermediarios para reacciones, curado de caucho, surfactantes, dispersión mineral y uretanos.
Solubilidad
No soluble en agua. Etanol soluble, éter dietílico, cloroformo (ligeramente) y metanol (>500 g/100 g).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-20-3
Fórmula molecular C9H21NO3
Peso molecular (g/mol) 191.271
Número MDL MFCD00004533
Clave InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
Nombre IUPAC 1-[bis(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropanolamine
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 189°C to 191°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CHOHCH2)3N
Cantidad 500 g
Beilstein 1071570
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropanolamine