Learn More
Dodecacarbonilo de trihierro, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115212 5 g Frasco de vidrio 5 g
10416373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17685-52-8
Fórmula molecular C12Fe3O12
Peso molecular (g/mol) 503.66
Número MDL MFCD00135617
Sinónimo triiron dodecarbonyl
Specifications
Nombre del producto químico o material Triiron dodecacarbonyl
Punto de fusión 140.0°C
Color Negro
Densidad 1.9900g/mL
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Fe3(CO)12
Cantidad 5 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Gravedad específica 1.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 5 to 10% MeOH
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triiron dodecacarbonyl
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Hazard Statement
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.