Learn More
Trihidroxiestearina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trihydroxystearin |
| CAS | 139-44-6 |
| Fórmula molecular | C57 H110 O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Trihydroxystearin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H110O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h51-54,58-60H,4-50H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)CCCCCC |
| Nombre IUPAC | 12-hidroxioctadecanoato de 2,3-bis(12-hidroxioctadecanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 939.478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 938.815 |