Learn More
Éter 3,7,12-trietoximetílico de trihidroxicoprostano-d7 24-fenilsulfonilo, TRC
Código de producto. 30457363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457363 25 mg 25 miligramos
30454136 2.5 mg 2.50 miligramo
30454634 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79516725MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trihydroxycoprostane-d7 24-Phenylsulfonyl 3,7,12-Triethoxymethyl Ether
Fórmula molecular C42 D7 H63 O8 S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H70O8S/c1-9-45-26-48-32-21-22-41(7)31(23-32)24-37(49-27-46-10-2)40-35-19-18-34(42(35,8)39(25-36(40)41)50-28-47-11-3)30(6)17-20-38(29(4)5)51(43,44)33-15-13-12-14-16-33/h12-16,29-32,34-40H,9-11,17-28H2,1-8H3/t30-,31+,32-,34-,35+,36+,37-,38?,39+,40+,41+,42-/m1/s1/i4D3,5D3,29D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OCOCC)[C@]12C)OCOCC)OCOCC)S(=O)(=O)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-(bencenosulfonil)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-3,7,12-tris(etoximetoxi)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno
Peso molecular (g/mol) 742.109
Formula Weight (peso de la fórmula) 741.523