Learn More
N-óxido de trihexifenidilo, Mikromol™
Código de producto. 30051688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051688 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051688 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0237.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de trihexifenidilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trihexyphenidyl N-Oxide
CAS 161564-79-0
Nombres de analitos o componentes Trihexyphenidyl N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trihexyphenidyl N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2
SMILES OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 317.47
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.2355 g/mol