Learn More
Clorhidrato de trihexifenidilo, Mikromol™
Product Code. 17969709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17969709 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17969709 Supplier Mikromol Supplier No. MM0237.00
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de trihexifenidilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzhexol hydrochloride
CAS 52-49-3
Nombres de analitos o componentes Benzhexol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trihexyphenidyl Hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride), (+/-)-Trihexyphenidyl hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-ciclohexil-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 337.93
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.2172 g/mol