Learn More
Clorhidrato de trihexifenidilo, LoGiCal
Código de producto. 30460797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460797 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460797 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0237.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhexol hydrochloride
CAS 52-49-3
Nombres de analitos o componentes Benzhexol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trihexyphenidyl Hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride), (+/-)-Trihexyphenidyl hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-ciclohexil-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 337.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.2172 g/mol