Learn More
Clorhidrato de trihexifenidilo 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463869 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463869 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0237.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de trihexifenidilo 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhexol hydrochloride
CAS 52-49-3
Nombres de analitos o componentes Benzhexol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trihexyphenidyl Hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride), (+/-)-Trihexyphenidyl hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22 H,2-3,6-9,12-17H2;1 H
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-ciclohexil-1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 337.93
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.2172 g/mol