Learn More
Citrato de trihexilo O-butiril, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trihexyl butyryl citrate |
| CAS | 82469-79-2 |
| Fórmula molecular | C28 H50 O8 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','1,2,3-trihexyl ester, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','trihexyl ester (9CI), Butyryl tri-n-hexyl citrate, Butyryl trihexyl citrate, Citroflex B 6, Trihexyl butyrylcitrate, Trihexyl citrate butyrate, Plastic additive 25, Citric Acid','Butyl Trihexyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-butanoiloxipropano-1,2,3-tricarboxilato de trihexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 514.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.3506 |