Learn More
Trigonelina, TRC
Código de producto. 17998654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998654 50 mg 50 miligramos
17980075 1 g 1 g
17919064 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79400050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-83-1
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo Pyridinium, 3-carboxy-1-methyl-, inner salt, Pyridinium, 3-carboxy-1-methyl-, hydroxide, inner salt (8CI), Betaine nicotinate, Caffearine, Coffearin, Coffearine, Gynesine, N-Methylnicotinate, N-Methylnicotinic acid, Trigenolline, Trigonelline
Nombre IUPAC 1-metilpiridina-1-ium-3-carboxilato
SMILES C[n+]1cccc(c1)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trigonelline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477