Learn More
Triglima, TRC
Código de producto. 30453427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453427 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79380025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triglyme
CAS 112-49-2
Fórmula molecular C8 H18 O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1205