Learn More
Triglima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triglyme |
| CAS | 112-49-2 |
| Fórmula molecular | C8 H18 O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCOC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1205 |