Learn More
Triglima-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triglyme-d6 |
| CAS | 1219192-16-1 |
| Fórmula molecular | C8H12D6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane-d6, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane-d6, Ansul Ether 161-d6, DMTG-d6, Glyme 4, Hisolve MTM-d6, Methyltriglyme-d6, NSC 66400-d6, Triethylene Glycol Dimethyl-d6 Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OCCOCCOCCOC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,5,8,11-tetraoxadodecano-1,1,1,12,12,12-d6 |
| Peso molecular (g/mol) | 184.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.16 |