Learn More
Triglicol, TRC
Código de producto. 30450338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450338 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30450338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT793790100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene Glycol
CAS 112-27-6
Fórmula molecular C6 H14 O4
Cantidad 100 g
Sinónimo Triethylene glycol (8CI), 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)ethane, 1,2-Di(β-hydroxyethoxy)ethane, 1,8-Dihydroxy-3,6-dioxaoctane, 2,2'-Ethylenedioxydiethanol, 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol, Crestwood A, Glycol bis(hydroxyethyl) ether, Hanlon TEG, NSC 60758, TEG, TEG (glycol), Triglycol, Trigol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
SMILES OCCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0892