Learn More
Triglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylene Glycol |
| CAS | 112-27-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Triethylene glycol (8CI), 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)ethane, 1,2-Di(β-hydroxyethoxy)ethane, 1,8-Dihydroxy-3,6-dioxaoctane, 2,2'-Ethylenedioxydiethanol, 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol, Crestwood A, Glycol bis(hydroxyethyl) ether, Hanlon TEG, NSC 60758, TEG, TEG (glycol), Triglycol, Trigol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0892 |