Learn More
Ácido trigalacturónico (> 90%), CTR
Código de producto. 30457259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457259 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30457259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7937550.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Trigalacturonic Acid
CAS 6037-45-2
Fórmula molecular C18H26O19
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-(1-4)-O-alpha-D-galactopyranuronosyl-(1-4)-D-galacturonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O19/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11-,12-,16?,17-,18-/m0/s1
SMILES OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R,6S)-2-carboxi-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxi-4,5,6-trihidroxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxioxan-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 546.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.1068
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.