Learn More
Ácido trigalacturónico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trigalacturonic Acid |
| CAS | 6037-45-2 |
| Fórmula molecular | C18H26O19 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-(1-4)-O-alpha-D-galactopyranuronosyl-(1-4)-D-galacturonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O19/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11-,12-,16?,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R,6S)-2-carboxi-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxi-4,5,6-trihidroxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxioxan-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 546.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.1068 |