Learn More
Triformamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10691315 5 g Frasco de vidrio 5 g
10403253 1 g Frasco de vidrio 1 g
10549403 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25891-31-0
Número MDL MFCD08059356
Clave InChI PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triformamide
PubChem CID 6419719
Nombre IUPAC N,N-diformilformamida
SMILES C(=O)N(C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triformamide
Punto de fusión 100.0°C to 101.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 96.0% min. (ex%C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3NO3
Fórmula lineal N(COH)3
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 101.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación