Learn More
Triforina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triforine |
| CAS | 26644-46-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 Cl6 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N'-[1,4-Piperazinediylbis(2,2,2-trichloroethylidene)]bis[formamide], 1,4-Bis(1-formamido-2,2,2-trichloroethyl)piperazine, Asepta Funginex, Biformylchlorazin, CA 70203, CELA 50, CELA-W 524, Funginex, N,N'-Bis(1-formamido-2,2,2-trichloroethyl)piperazine, NSC 263493, Saprol, Triforin, Triforine, W 524 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22) |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | N-[2,2,2-tricloro-1-[4-(2,2,2-tricloro-1-formamidoetil)piperazin-1-il]etil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 434.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.9248 |