Learn More
Triforina, TRC
Código de producto. 30456003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456003 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30456003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT793655500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triforine
CAS 26644-46-2
Fórmula molecular C10 H14 Cl6 N4 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo N,N'-[1,4-Piperazinediylbis(2,2,2-trichloroethylidene)]bis[formamide], 1,4-Bis(1-formamido-2,2,2-trichloroethyl)piperazine, Asepta Funginex, Biformylchlorazin, CA 70203, CELA 50, CELA-W 524, Funginex, N,N'-Bis(1-formamido-2,2,2-trichloroethyl)piperazine, NSC 263493, Saprol, Triforin, Triforine, W 524
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22)
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC N-[2,2,2-tricloro-1-[4-(2,2,2-tricloro-1-formamidoetil)piperazin-1-il]etil]formamida
Peso molecular (g/mol) 434.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.9248