Learn More
Triflusulfuron, TRC
Código de producto. 30134413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134413 100 mg 100 miligramos
30009131 25 mg 25 miligramos
30007619 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT782005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135990-29-3
Fórmula molecular C16H17F3N6O6S
Peso molecular (g/mol) 478.4
Sinónimo 2-[[[[[4-(Dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-3-methylbenzoic Acid, Debut;
Nombre IUPAC 2-[[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazina-2-il]carbamoilsulfamoilo]-3-ácido metilbenzoico
SMILES O=C(O)C1=C(S(NC(NC2=NC(N(C)C)=NC(OCC(F)(F)F)=N2)=O)(=O)=O)C(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflusulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17F3N6O6S/c1-8-5-4-6-9(11(26)27)10(8)32(29,30)24-14(28)21-12-20-13(25(2)3)23-15(22-12)31-7-16(17,18)19/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,26,27)(H2,20,21,22,23,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.0882
Porcentaje de pureza >95%