Learn More
Metabolito de triflusulfurón-metilo IN-M7222 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316744 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316744 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17852000AC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222
CAS 1418095-28-9
Nombres de analitos o componentes Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 F3 N5 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6F3N5O/c6-5(7,8)1-14-4-12-2(9)11-3(10)13-4/h1H2,(H4,9,10,11,12,13)
SMILES Nc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Nombre IUPAC 6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 209.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0524 g/mol