Learn More
Triflusulfurón-metil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317038 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317038 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17851500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflusulfuron-methyl
CAS 126535-15-7
Nombres de analitos o componentes Triflusulfuron-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 F3 N6 O6 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19F3N6O6S/c1-9-6-5-7-10(12(27)31-4)11(9)33(29,30)25-15(28)22-13-21-14(26(2)3)24-16(23-13)32-8-17(18,19)20/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,21,22,23,24,25,28)
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OCC(F)(F)F)nc(n2)N(C)C
Nombre IUPAC 2-[[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazin-2-il]carbamoilsulfamoil]-3-metilbenzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 492.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1039 g/mol