Learn More
Triflusal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triflusal |
| CAS | 322-79-2 |
| Fórmula molecular | C10 H7 F3 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetiloxi-4-(trifluorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0296 |