Learn More
Triflusal, TRC
Código de producto. 30456584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456584 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79360050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflusal
CAS 322-79-2
Fórmula molecular C10 H7 F3 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-acetiloxi-4-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 248.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0296