Learn More
Triflusal, Mikromol™
Código de producto. 17922716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Unit Size:
250 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17922716 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17922716 Supplier Mikromol Supplier No. MM3414.00
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Triflusal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Triflusal
CAS 322-79-2
Nombres de analitos o componentes Triflusal
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H7 F3 O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-acetiloxi-4-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 248.16
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0296 g/mol