Learn More
Triflusal, MedChemExpress
Código de producto. 16448518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448518 10 mg 10 miligramos
16434387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0531
MedChemExpress Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflusal
CAS 322-79-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7F3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 248.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.16
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation