Learn More
Triflusal EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30464063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464063 4 x 25 mg 100 miligramos
30051355 100 mg 100 miligramos
30052659 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464063 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3414.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Triflusal EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid
CAS 328-90-5
Nombres de analitos o componentes 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H5 F3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid (4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid), Triflusal Imp. B (EP), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2,4-Cresotic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), Triflusal Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-4-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 206.12
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0191 g/mol