Learn More
MedChemExpress Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture
Código de producto. 16449607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16449607 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16449607 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16478
MedChemExpress Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture (TAS-102) is a potent and orally active nucleoside antitumor agent.
The composition of Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture (TAS-102) is a 1:0.5 mixture (on a molar basis) of alpha,alpha,alpha-tri-fluorothymidine (FTD) and thymidine phosphorylase inhibitor (TPI). Trifluridine/tipiracil hydrochloride mixture (TAS-102) shows the antitumor activity mainly via the inhibition of thymidylate synthase (TS) and incorporation into DNA.
Especificaciones
Peso molecular 435.76 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (229.48 mM∣Need ultrasonic) ∣DMF : 20 mg/mL (45.90 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.34 mg/mL (5.37 mM∣Need ultrasonic and warming)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 733030-01-8
Sinónimo TAS-102