Learn More
Trifluridine, MedChemExpress
Código de producto. 16421356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421356 200 mg 200 miligramos
16418016 100 mg 100 miligramos
16404177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16421356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0061
MedChemExpress Trifluridine (Trifluorothymidine; 5-Trifluorothymidine; TFT) is an irreversible thymidylate synthase inhibitor, and thereby suppresses DNA synthesis. Trifluridine is an antiviral drug for herpes simplex virus (HSV) infection. Trifluorothymidine also has anti-orthopoxvirus activity.
Trifluridine (Trifluorothymidine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluridine
Forma física Solid
CAS 70-00-8
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11F3N2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Trifluorothymidine 5-Trifluorothymidine TFT
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.61 mM)
SMILES O=C1C(C(F)(F)F)=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2)C(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 296.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2
Porcentaje de pureza 99.14%