Learn More
Trifluralina, TRC
Código de producto. 30138118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138118 1 g 1 g
17919389 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7935501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1582-09-8
Fórmula molecular C13 H16 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 335.28
Sinónimo p-Toluidine, α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl- (6CI,8CI), 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)-N,N-dipropylaniline, 2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 4-(Di-n-propylamino)-3,5-dinitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline, Agriflan, Agriflan 24, Bayonet, Biobarrier, Brassix, Elancolan, L 36352, Lilly 36,352, N,N-Di-n-propyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline, N,N-Dipropyl-4-trifluoromethyl-2,6-dinitroaniline, Nitran, Nitran K, Olitref, Premerlin, Super-Treflan, Synfloran, Tefralin, Trefanocide, Treflan, Treflan 4E, Trifloran, Trifluralin, Trifluraline, Triflurex, Triflurom, Triflurotox, Trifsan, Trikepin, Trilan, Trilan (fungicide), Trilin, Tristar, Zeltoxone, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-di-n-propyl-p-toluidine, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine
Nombre IUPAC 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-(trifluorometil)anilina
SMILES CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Trifluralin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1093