Learn More
Trifluralin, MedChemExpress
Código de producto. 16402306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16402306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16402306
Marca: Medchem Express HYB2050
MedChemExpress Trifluralin is a commonly used pre-emergence herbicide.
Trifluralin is a commonly used pre-emergence herbicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluralin
CAS 1582-09-8
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16F3N3O4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (298.26 mM) ∣H2O : 0.87 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(N(CCC)CCC)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 335.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid