Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluralin |
| CAS | 1582-09-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C13H16F3N3O4 |
| Beilstein | 1893555 |
| Color | Naranja claro |
| Punto de fusión | 47.2°C |
| Sinónimo | 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline |
| Peso molecular (g/mol) | 335.28 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |