Learn More
Trifluralina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30316764 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316764 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17850000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trifluralin
CAS 1582-09-8
Nombres de analitos o componentes Trifluralin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H16 F3 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo p-Toluidine, α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl- (6CI,8CI), 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)-N,N-dipropylaniline, 2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 4-(Di-n-propylamino)-3,5-dinitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline, Agriflan, Agriflan 24, Bayonet, Biobarrier, Brassix, Elancolan, L 36352, Lilly 36,352, N,N-Di-n-propyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline, N,N-Dipropyl-4-trifluoromethyl-2,6-dinitroaniline, Nitran, Nitran K, Olitref, Premerlin, Super-Treflan, Synfloran, Tefralin, Trefanocide, Treflan, Treflan 4E, Trifloran, Trifluraline, Triflurex, Triflurom, Triflurotox, Trifsan, Trikepin, Trilan, Trilan (fungicide), Trilin, Tristar, Zeltoxone, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-di-n-propyl-p-toluidine, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 335.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1093 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.