Learn More
Sulfóxido de triflupromazina, Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de triflupromazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triflupromazine Sulfoxide |
| CAS | 4248-38-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Triflupromazine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 F3 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Triflupromazine 5-oxide, Triflupromazine Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19F3N2OS/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)25(24)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-[5-oxo-2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propan-1-amina |
| Mostrar más |