Learn More
Sulfona de triflupromazina, Mikromol™
Descripción
Sulfona de triflupromazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triflupromazine Sulfone |
| CAS | 3852-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Triflupromazine Sulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 F3 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5,5-dioxide (6CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19F3N2O2S/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)26(24,25)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-[5,5-dioxo-2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |