Learn More
Clorhidrato de triflupromazina, LoGiCal
Código de producto. 30458383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458383 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458383 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1675.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triflupromazine hydrochloride
CAS 1098-60-8
Nombres de analitos o componentes Triflupromazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 F3 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Triflupromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine monohydrochloride, Adazine, Flumazin, Fluorofen, MC 4703, Neocalm, Neoprin, Nivoman, Siquil hydrochloride, Syquil, Trifluopromazine hydrochloride, Triflupromazine hydrochloride, Triflupromazine monohydrochloride, Vespral, Vesprin, Vesprin hydrochloride, Vetame
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 388.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0988 g/mol