Learn More
α,α,α-Trifluorotoluene, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15658190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15658190 500 g Glass bottle 500 g
15648190 1 kg Glass bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15658190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor T63703500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7H5F3
Peso molecular (g/mol) 146.112
Número MDL MFCD00000372
Clave InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α,α,α-Trifluorotoluene
Punto de fusión -29°C
Color Incolora
Densidad 1.19g/mL at 20°C
Punto de ebullición 102°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CF3
Cantidad 500 g
Número UN UN2338
Beilstein 1906908
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%