Learn More
Trifluorotimina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluorothymine |
| CAS | 54-20-6 |
| Fórmula molecular | C5H3F3N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-(Trifluoromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Trifluoromethyl)uracil, 5-Trifluoromethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 73757 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-(trifluorometil)-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0147 |