Learn More
Trifluorometilbenceno, Mikromol™
Descripción
Trifluorometilbenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene |
| CAS | 98-08-8 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 F3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trifluoromethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Trifluorometilbenceno |
| Mostrar más |