Learn More
(Trifluorometil)trimetilsilano, 99 %
Código de producto. 10509453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509453 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10599443 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10519453 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81290-20-2
Fórmula molecular C5H11F3Si
Peso molecular (g/mol) 156.22
Número MDL MFCD00145454
Clave InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
Nombre IUPAC trimetil(trifluorometilo)silano
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 54.0°C to 55.0°C
Temperatura de inflamación -17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCF3
Índice de refracción 1.3300 to 1.3320
Cantidad 5 mL
Índice Merck 15, 9851
Gravedad específica 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación