Learn More
(Trifluorometil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea como un valioso reactivo para la trifluorometilación de sustratos electrófilos. También se utiliza en la adición nucleófila del grupo trifluorometilo a aldehídos y cetonas. Genera trifluorometida con cantidades catalíticas de F- (TBAF o CSF) y reacciona con compuestos carbonilos para producir alcoholes trifluorometilados.
Solubilidad
Soluble en alcohol, THF, éter, diclorometano, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Soluble en agua (con humo blanco).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 54°C to 55°C |
| Nombre del producto químico o material | (Trifluoromethyl)trimethylsilane |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiCF3 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 4241868 |
| Temperatura de inflamación | −10°C (14°F) |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |