Learn More
(Trifluorometil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434237 1 g 1 g
11444237 5 g 5 g
11454237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20347.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como un valioso reactivo para la trifluorometilación de sustratos electrófilos. También se utiliza en la adición nucleófila del grupo trifluorometilo a aldehídos y cetonas. Genera trifluorometida con cantidades catalíticas de F- (TBAF o CSF) y reacciona con compuestos carbonilos para producir alcoholes trifluorometilados.
Solubilidad
Soluble en alcohol, THF, éter, diclorometano, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Soluble en agua (con humo blanco).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81290-20-2
Fórmula molecular C5H11F3Si
Peso molecular (g/mol) 156.22
Número MDL MFCD00145454
Clave InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
Nombre IUPAC trimetil(trifluorometilo)silano
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 54°C to 55°C
Nombre del producto químico o material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (CH3)3SiCF3
Número UN UN1993
Beilstein 4241868
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Información de solubilidad Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes).
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.3305
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.962