Learn More
(Trifluorometil)trimetilsilano, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10189929 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10189929 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10189929 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429171000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
CAS 81290-20-2, 109-99-9
% mín. CAS 7.15, 91.26
% máx. CAS 8.74, 92.85
Color Incolora
Densidad 0.8950g/mL
Punto de ebullición 40.0°C
Temperatura de inflamación -20°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H11F3Si
Fórmula lineal (CH3)3SiCF3
Número MDL MFCD00145454
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 9851
Gravedad específica 0.895
Sinónimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
Clave InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Nombre IUPAC trimetil(trifluorometilo)silano
Peso molecular (g/mol) 156.22
PubChem CID 552549
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.