Learn More
(Trifluorometil)trimetilsilano, solución de 0,5 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407825 25 mL 25 ml
15497815 5 mL 5 ml
15417825 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31520.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado en la adición nucleófila del grupo trifluorometilo a aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81290-20-2
Fórmula molecular C5H11F3Si
Peso molecular (g/mol) 156.22
Número MDL MFCD00145454
Clave InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
Nombre IUPAC trimetil(trifluorometilo)silano
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 40°C
Nombre del producto químico o material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal CF3Si(CH3)3
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 17°C (63°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M soln. in THF
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.895